Přejít k obsahu
Z324558
BRAND® SILBERBRAND ETERNA measuring cylinder, low-form
volume 25 mL
Synonyma:
25 mL glass cylinder, glass graduated cylinder, laboratory cylinder with hexagonal base, low form cylinder, measuring cylinder
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
NACRES:
NB.43
UNSPSC Code:
41121800
Feature:
subdivision 1 mL
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
agency
according to DIN ISO 384
feature
subdivision 1 mL
manufacturer/tradename
BRAND
H
115 mm
volume
25 mL
General description
Measuring cylinders, low form, short graduation marks. Made from DURAN®, calibrated to contain (TC, In). With spout and hexagonal base. Graduations and inscriptions in ETERNA amber duffusion stain, particularly resistant to aggressive cleaning methods. Tolerances according to DIN EN ISO 4788.
Other Notes
BR42020 (India)
Legal Information
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Still not finding the right product?
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)