Přeskočit na
Z323993
BRAND® reservoir bottle for automatic burettes
capacity 2 L, clear borosilicate glass 3.3
Synonyma:
2000mL burette bottle, burette reservoir bottle, clear laboratory bottle, glass bottle, reservoir bottle
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
1 ea
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
2 120,00 Kč
O této položce
NACRES:
NB.43
UNSPSC Code:
41121800
2 120,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
material
clear borosilicate glass 3.3 , round bottle
joint
joint 29/32 standard ground joint, joint ST/NS neck29/32
feature
without cap
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
BRAND 23310
capacity
2 L
diam. × H
160 mm × 200 mm
General description
DURAN® spare reservoir bottles for automatic burettes.
Other Notes
BR23310 (India)
Legal Information
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
Z323977Z324019BR129060
description
capacity 2 L, clear borosilicate glass 3.3
description
capacity 2 L, amber borosilicate glass 3.3
description
capacity 2 L, clear soda-lime glass
description
volume 1000 mL, low-density polyethylene
manufacturer/tradename
BRAND 23310
manufacturer/tradename
BRAND 23320
manufacturer/tradename
BRAND 126965
manufacturer/tradename
BRAND 129060
feature
without cap
feature
without cap
feature
without cap
feature
cap
material
clear borosilicate glass 3.3 , round bottle
material
amber borosilicate glass 3.3 , round bottle
material
clear soda-lime glass , round bottle
material
low-density polyethylene , narrow-mouth bottle, round bottle, translucent bottle
capacity
2 L
capacity
2 L
capacity
2 L
capacity
1000 mL
joint
joint 29/32 standard ground joint, joint ST/NS neck29/32
joint
joint 29/32 standard ground joint, joint ST/NS neck29/32
joint
joint 29/32 standard ground joint, joint ST/NS neck29/32
joint
-
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
-
Still not finding the right product?
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)