Hlavní dokumenty
WHAWB120204
QIAcard FTA Wash Buffer
Nucleic acid purification buffer, bottle of 500 mL
Synonyma:
QIAcard FTA Wash Buffer (500 ml), Whatman FTA, Whatman FTA cards, Z719978
About This Item
UNSPSC Code:
41100000
NACRES:
NB.22
feature
Nucleic acid purification buffer
packaging
bottle of 500 mL
manufacturer/tradename
Qiagen WB120204
Související kategorie
General description
QIAcard FTA Wash Buffer is used for purifying nucleic acids captured and stored on FTA cards. This versatile reagent is recommended for use with QIAcard FTA and Indicating FTA Card formats, and EasiCollect formats.
Features and Benefits
  • This reagent can be used to wash punches in the "punch-in" procedure for standard STR amplification.
  • QIAcard FTA Wash Buffer allows for excellent results by removing PCR inhibitors and contaminants that can lower PCR yields.
  • 500 ml for an increased number of reactions.
Other Notes
Field of Use : For internal research use only
Legal Information
FTA is a trademark of Qiagen Group
QIAcard is a trademark of Qiagen Group
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.
Navštívit knihovnu dokumentů
Sortimentní položky
Description of common problems that can occur during genomic DNA preparation
This article describes the evaluation of Whatman FTA cards from Cytiva for their ability to collect, store, and isolate high-quality RNA from a variety of crude biological samples.
Polymerase chain reaction (PCR) is a technique that results in exponential amplification of a target DNA sequence.
Polymerázová řetězová reakce (PCR) je technika, která vede k exponenciální amplifikaci cílové sekvence DNA.
Protokoly
This document shows intructions for EasiCollect™ device from Cytiva.
This study examined the yield and quality of DNA from samples applied to Whatman FTA cards, using five common methods of DNA extraction.
Tato studie zkoumala výtěžnost a kvalitu DNA ze vzorků nanesených na karty Whatman FTA za použití pěti běžných metod extrakce DNA.
A number of options are available for sample collection, transport, archiving, and DNA purification.
Zobrazit všechny