Změnit zobrazení
| Vám/Skladová položka | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|
100 ea | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 5 300,00 Kč |
O této položce
NACRES:
NB.71
UNSPSC Code:
41121812
Material:
aluminum , rectangular
Packaging:
pack of 100 ea
Manufacturer/tradename:
Sigma-Aldrich
5 300,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohlimaterial
aluminum , rectangular
packaging
pack of 100 ea
manufacturer/tradename
Sigma-Aldrich
W × L × D
7 mm × 22 mm × 7 mm
dish L × W
22 mm × 7 mm
weight
~130 mgeach
General description
Ideal for electrobalance weighing and combustion analysis. Boats are rectangular with flat bottom and tweezer-grip tab for easy handling.
1 of 1
Tato položka | |||
|---|---|---|---|
| material aluminum , rectangular | material - | material aluminum , rectangular | material - |
| manufacturer/tradename Sigma-Aldrich | manufacturer/tradename Heathrow Scientific HS14521A | manufacturer/tradename Sigma-Aldrich | manufacturer/tradename Heathrow Scientific HS14521B |
| packaging pack of 100 ea | packaging - | packaging pack of 100 ea | packaging - |
| weight ~130 mgeach | weight - | weight ~25 mgeach | weight - |
| dish L × W 22 mm × 7 mm | dish L × W - | dish L × W 12 mm × 4 mm | dish L × W - |
| W × L × D 7 mm × 22 mm × 7 mm | W × L × D - | W × L × D 4 mm × 12 mm × 4 mm | W × L × D - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Aluminum weighing boats
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?