Přeskočit na
T1253
2,4,6-Tris(2-pyridyl)-s-triazine
≥98%
Synonyma:
2,4,6-Tri(2-pyridyl)-s-triazine, TPTZ
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
1 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
2 080,00 Kč
5 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
6 980,00 Kč
10 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
9 490,00 Kč
25 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
24 500,00 Kč
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C18H12N6
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
312.33
UNSPSC Code:
23151816
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
EC Number:
222-965-9
Beilstein/REAXYS Number:
282581
MDL number:
2 080,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
≥98%
technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
mp
247-249 °C (lit.)
SMILES string
c1ccc(nc1)-c2nc(nc(n2)-c3ccccn3)-c4ccccn4
InChI
1S/C18H12N6/c1-4-10-19-13(7-1)16-22-17(14-8-2-5-11-20-14)24-18(23-16)15-9-3-6-12-21-15/h1-12H
InChI key
KMVWNDHKTPHDMT-UHFFFAOYSA-N
General description
2,4,6-Tris(2-pyridyl)-s-triazine is a complexing reagent used in spectrophotometric analysis.
Application
TPTZ may have been used in evaluating ionization constant and the formation constant of cobalt-TPTZ complex using spectrophotometric method.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
932858.08614160415
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
mp
247-249 °C (lit.)
mp
247-249 °C (lit.), 248-252 °C
mp
354 °C (decomposition)
mp
191-193 °C (lit.)
assay
≥98%
assay
≥99.0% (HPLC)
assay
-
assay
≥99%
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2,4,6-Tris(2-pyridyl)-s-triazine
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.
Navštívit knihovnu dokumentů
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?