Merck
160415
3-(2-Pyridyl)-5,6-diphenyl-1,2,4-triazine
≥99%
Synonyma:
5,6-Diphenyl-3-(2-pyridyl)-1,2,4-triazine, PDT
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C20H14N4
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
310.35
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
213-878-7
Beilstein/REAXYS Number:
542151
MDL number:
Assay:
≥99%
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
≥99%
mp
191-193 °C (lit.)
functional group
phenyl
SMILES string
c1ccc(cc1)-c2nnc(nc2-c3ccccc3)-c4ccccn4
InChI
1S/C20H14N4/c1-3-9-15(10-4-1)18-19(16-11-5-2-6-12-16)23-24-20(22-18)17-13-7-8-14-21-17/h1-14H
InChI key
OTMYLOBWDNFTLO-UHFFFAOYSA-N
General description
3-(2-Pyridyl)-5,6-diphenyl-1,2,4-triazine (PDT) reacts with Cu(II) perchlorate in ethanol to yield [Cu(PDT)2(ClO4)2].
Application
3-(2-Pyridyl)-5,6-diphenyl-1,2,4-triazine was employed as chromogenic-extraction reagent during spectrophotometric determination of iron in acids and acidic solutions. It was also employed as precolumn derivatizing reagent in the HPLC method with UV absorbance detection for the Fe(II) determination.
Piktogramy
Exclamation mark
Výstražné slovo
Warning
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Cílové orgány
Respiratory system
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)