O této položce
NACRES:
NB.43
UNSPSC Code:
41104812
Capacity:
1000 mL
Material:
borosilicate glass 3.3 , clear bottle, red polypropylene cap, wide-mouth
Sterility:
non-sterile
Feature:
with cap
Packaging:
pack of 1 ea
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohliTechnický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohlimaterial
borosilicate glass 3.3 , clear bottle, red polypropylene cap, wide-mouth
sterility
non-sterile
feature
with cap
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Kemtech B140100
capacity
1000 mL
General description
GL45 Wide Mouth Media Storage Bottle With Color Caps, 1000mL includes Accessories: GL45-C
Application
kemetch; synthware; media bottle; GL45
Features and Benefits
Organic Chemistry
Legal Information
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?
Globální číslo obchodní položky
| Skladová položka | GTIN |
|---|---|
| SYNB141000-1EA | 04065270931597 |