Hlavní dokumenty
SRP0236
Sigma-Aldrich
PI3 kinase (p110d/p85a) Active human
recombinant, expressed in baculovirus infected insect cells, ≥80% (SDS-PAGE)
Synonyma:
PI3-kinase p110 subunit delta, PIK3CD, Phosphoinositide-3-kinase, catalytic, delta, ptdIns-3-kinase subunit p110-δ
About This Item
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.32
biological source
human
recombinant
expressed in baculovirus infected insect cells
assay
≥80% (SDS-PAGE)
form
aqueous solution
specific activity
≥1.1 pmol/min-μg
mol wt
146 kDa (p110δ)
83.5 kDa (p85α)
packaging
pkg of 20 μg
concentration
>0.02 mg/mL
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
Gene Information
human ... PIK3CD(5293)
General description
Complex of N-terminal GST tagged recombinant full-length human p110δ (GenBank Accession No. NM_005026), and recombinant full length, human p85α, GenBank Accession No. XM_043865). Coexpressed in a Baculovirus infected Sf9 cell expression system.
Application
Useful for the study of enzyme kinetics, screening inhibitors, and selectivity profiling.
Unit Definition
One unit of kinase activity is defined as the amount of enzyme required to produce 1 pmol of Phosphoinositol-3, 4,5-Trisphosphate/min at 37°C.
Physical form
Formulated in 25 mM Tris-HCl, pH 8.0, 100 mM NaCl, 0.05% Tween-20, 50% glycerol and 3 mM DTT.
Preparation Note
Thaw on ice. Upon first thaw, briefly spin tube containing enzyme to recover full content of the tube. Aliquot enzyme into single use aliquots. Store remaining undiluted enzyme in aliquots at -70°C. Note: Enzyme is very sensitive to freeze/thaw cycles.
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Storage Class
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk_germany
WGK 1
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)