Hlavní dokumenty
SML3820
Sigma-Aldrich
WH-9943-103C
≥98% (HPLC)
Synonyma:
N-((1-(2-chloroacetyl)azetidin-3-yl)methyl)benzamide
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C13H15ClN2O2
Molekulová hmotnost:
266.72
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Quality Level
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
room temp
Biochem/physiol Actions
WH-9943-103C, and azetidyl chloroacetamide, is a cell penetrant, selective and potent covalent inhibitor of deubiquitinating enzymes (DUB) VCPIP1.
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
Accelerating inhibitor discovery for deubiquitinating enzymes.
Nature Communications, 14(1), 686-686 (2023)