SML3805
SIRT6-IN-1
≥98% (HPLC)
Synonyma:
1,2,3,4-Tetrahydro-2,4-dioxo-N-[4-(3-pyridinyloxy)phenyl]-6-quinazolinesulfonamide, 2,4-Dioxo-N-[4-(3-pyridyloxy)phenyl]-1H-quinazoline-6-sulfonamide, 2,4-dioxo-N-(4-(pyridin-3-yloxy)phenyl)-1,2,3,4-tetrahydroquinazoline-6-sulfonamide
About This Item
Doporučené produkty
Quality Level
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
storage temp.
-10 to -25°C
SMILES string
[S](=O)(=O)(Nc3ccc(cc3)Oc4cnccc4)c1cc2c([nH][c]([nH][c]2=O)=O)cc1
InChI
1S/C19H14N4O5S/c24-18-16-10-15(7-8-17(16)21-19(25)22-18)29(26,27)23-12-3-5-13(6-4-12)28-14-2-1-9-20-11-14/h1-11,23H,(H2,21,22,24,25)
InChI key
CNILPKOOBRBNEQ-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)