SML3655
LockdownPro
≥97% (HPLC)
Synonyma:
Tetraethyl 4,4′-((propane-2,2-diylbis(4,1-phenylene))bis(oxy))diphthalate
About This Item
Doporučené produkty
Quality Level
assay
≥97% (HPLC)
form
(oil or liquid)
color
colorless to yellow
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(C1=CC=C(C=C1)OC2=CC(C(OCC)=O)=C(C(OCC)=O)C=C2)(C3=CC=C(OC4=CC(C(OCC)=O)=C(C(OCC)=O)C=C4)C=C3)C
InChI
1S/C39H40O10/c1-7-44-35(40)31-21-19-29(23-33(31)37(42)46-9-3)48-27-15-11-25(12-16-27)39(5,6)26-13-17-28(18-14-26)49-30-20-22-32(36(41)45-8-2)34(24-30)38(43)47-10-4/h11-24H,7-10H2,1-6H3
InChI key
ROEOSYBNNXMANC-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)