SML3507
Hirsutine
≥98% (HPLC)
Synonyma:
(αE,2S,3R,12bR)-3-Ethyl-1,2,3,4,6,7,12,12b-octahydro-α-(methoxymethylene)-indolo[2,3-a]quinolizine-2-acetic acid methyl ester, (E)-16,17-Didehydro-17-methoxy-17,18-seco-3-beta-yohimban-16-carboxylic acid methyl ester
About This Item
Doporučené produkty
Quality Level
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
-10 to -25°C
SMILES string
CC[C@@]1([H])CN(CCC2=C3NC4=C2C=CC=C4)[C@]3([H])C[C@]1([H])/C(C(OC)=O)=C\OC
InChI
1S/C22H28N2O3/c1-4-14-12-24-10-9-16-15-7-5-6-8-19(15)23-21(16)20(24)11-17(14)18(13-26-2)22(25)27-3/h5-8,13-14,17,20,23H,4,9-12H2,1-3H3/b18-13+/t14-,17-,20+/m0/s1
InChI key
NMLUOJBSAYAYEM-AZQGJTAVSA-N
Biochem/physiol Actions
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)