SML3503
EN523
≥98% (HPLC)
Synonyma:
1-(5-Methyl-2-furanyl)-4-(1-oxo-2-propen-1-yl)-2-piperazinone
About This Item
Doporučené produkty
Quality Level
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C1N(CCN(C1)C(C=C)=O)C2=CC=C(O2)C
InChI
1S/C12H14N2O3/c1-3-10(15)13-6-7-14(11(16)8-13)12-5-4-9(2)17-12/h3-5H,1,6-8H2,2H3
InChI key
KYXPDOMFYBFXKO-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)