SML3476
Brivaracetam
≥98% (HPLC)
Synonyma:
(αS,4R)-α-Ethyl-2-oxo-4-propyl-1-pyrrolidineacetamide, (2S)-2-[(4R)-2-Oxo-4-propylpyrrolidin-1-yl]butanamide, (S)-2-((R)-2-Oxo-4-propylpyrrolidin-1-yl)butanamide, UCB 34714, UCB-34714, UCB34714
About This Item
Doporučené produkty
Quality Level
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
drug control
USDEA Schedule V
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
-10 to -25°C
Biochem/physiol Actions
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)