SML3433
NVP-TNKS656
≥98% (HPLC)
Synonyma:
; N-Cyclopropylmethyl-2-[4-(4-methoxybenzoyl)piperidin-1-yl]-N-[(4-oxo-4,5,7,8-tetrahydro-4H-pyrano[4,3-d]pyrimidin-2-yl)methyl]acetamide, N-(Cyclopropylmethyl)-4-(4-methoxybenzoyl)-N-[(3,5,7,8-tetrahydro-4-oxo-4H-pyrano[4,3-d]pyrimidin-2-yl)methyl]-piperidineacetamide, NVP-TNKS 656, TNKS656
About This Item
Doporučené produkty
Quality Level
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
N4(CCC(CC4)C(=O)c5ccc(cc5)OC)CC(=O)N(CC3CC3)Cc1[nH][c](c2c(n1)CCOC2)=O
InChI
1S/C27H34N4O5/c1-35-21-6-4-19(5-7-21)26(33)20-8-11-30(12-9-20)16-25(32)31(14-18-2-3-18)15-24-28-23-10-13-36-17-22(23)27(34)29-24/h4-7,18,20H,2-3,8-17H2,1H3,(H,28,29,34)
InChI key
DYGBNAYFDZEYBA-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)