SML3335
DIPQUO
≥98% (HPLC)
Synonyma:
6,8-Dimethyl-3-(4-phenyl-1H-imidazol-5-yl)-2(1H)-quinolinone, 6,8-Dimethyl-3-(4-phenyl-1H-imidazol-5-yl)quinolin-2(1H)-one, RU 0226606
About This Item
Quality Level
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C1NC2=C(C)C=C(C)C=C2C=C1C3=C(C4=CC=CC=C4)N=CN3
Biochem/physiol Actions
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)