Hlavní dokumenty
SML3309
Sigma-Aldrich
DN01
≥98% (HPLC)
Synonyma:
4-(4-((Dimethylamino)methyl)-2,6-dimethoxyphenyl)-7-fluoro-2-methylisoquinolin-1(2H)-one
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C21H23FN2O3
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
370.42
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Quality Level
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
, White to light brown
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
-10 to -25°C
Biochem/physiol Actions
DN01 is a potent and selective BRD8 first bromodomain inhibitor (BRD8(1) IC50 = 12 nM; BRD4(1) & BRD9 IC50 ≥10 μM) that serves as a useful chemical probe for the selective engagement of BRD8 and enrichment of native NuA4 complexes.
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
Chemoproteomics Enabled Discovery of Selective Probes for NuA4 Factor BRD8
ACS Chemical Biology, 16(11):, 2185-2192 (2021)