SML3294
SGC-CK2-1N
≥98% (HPLC)
Synonyma:
N-(5-((3-Cyano-7-(cyclopropyl(methyl)amino)pyrazolo[1,5-a]pyrimidin-5-yl)(methyl)amino)-2-methylphenyl)cyclopropanecarboxamide, SGC-CK2-1 inactive control, SGC-CK2-1 negative control
About This Item
Doporučené produkty
Quality Level
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
storage temp.
2-8°C
Biochem/physiol Actions
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)