SML3197
CA77.1
≥98% (HPLC)
Synonyma:
N-(4-(6-chloroquinoxalin-2-yl)phenyl)acetamide, N-[4-(6-Chloro-2-quinoxalinyl)phenyl]-acetamide
About This Item
Doporučené produkty
Quality Level
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Clc1cc2ncc(nc2cc1)c3ccc(cc3)NC(=O)C
InChI
1S/C16H12ClN3O/c1-10(21)19-13-5-2-11(3-6-13)16-9-18-15-8-12(17)4-7-14(15)20-16/h2-9H,1H3,(H,19,21)
InChI key
ZQXMPDVGBWOTBY-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)