SML2896
ONO-2506
≥98% (HPLC)
Synonyma:
(-)-(2R)-2-Propyloctanoic acid, (2R)-2-Propyloctanoic acid, (R)-(-)-2-Propyloctanoic acid, (R)-2-Propyloctanoic acid, Arundic acid, ONO 2506, ONO2506
About This Item
Doporučené produkty
Quality Level
assay
≥98% (HPLC)
form
oil
color
colorless to yellow
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC(=O)[C@@H](CCCCCC)CCC
InChI
1S/C11H22O2/c1-3-5-6-7-9-10(8-4-2)11(12)13/h10H,3-9H2,1-2H3,(H,12,13)/t10-/m1/s1
InChI key
YCYMCMYLORLIJX-SNVBAGLBSA-N
Biochem/physiol Actions
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)