SML2846
Tebipenem pivoxil
≥98% (HPLC)
Synonyma:
(4R,5S,6S)-pivaloyloxymethyl 3-(1-(4,5-dihydrothiazol-2-yl)azetidin-3-ylthio)-6-((R)-1-hydroxyethyl)-4-methyl-7-oxo-1-azabicyclo[3.2.0]hept-2-ene-2-carboxylate, L 084, L-084, L084, ME1211, SPR 994, SPR-994, SPR994, TBM-PI, Tebi-pivoxil, [4R-[4a,5ß,6ß(R*)]]-3-[[1-(4,5-dihydro-2-thiazolyl)-3-azetidinyl]thio]-6-(1-hydroxyethyl)-4-methyl-7-oxo-1-azabicyclo[3.2.0]hept-2-ene-2-carboxylic acid (2,2-dimethyl-1-oxopropoxy)methyl ester
About This Item
Doporučené produkty
Quality Level
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
S1CCN=C1N2CC(C2)SC3=C(N4[C@H]([C@H]3C)[C@H](C4=O)[C@H](O)C)C(=O)OCOC(=O)C(C)(C)C
InChI
1S/C22H31N3O6S2/c1-11-15-14(12(2)26)18(27)25(15)16(19(28)30-10-31-20(29)22(3,4)5)17(11)33-13-8-24(9-13)21-23-6-7-32-21/h11-15,26H,6-10H2,1-5H3/t11-,12-,14-,15-/m1/s1
InChI key
SNUDIPVBUUXCDG-QHSBEEBCSA-N
Biochem/physiol Actions
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)