SML2835
SGC-CAMKK2-1N
≥98% (HPLC)
Synonyma:
2-Chloro-4-(5-phenylfuro[2,3-b]pyridin-3-yl)benzoic acid, SGC-CAMKK2-1 inactive control, SGC-CAMKK2-1 negative control, YL-36 inactive control, YL-36 negative control
About This Item
Doporučené produkty
Quality Level
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
Biochem/physiol Actions
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)