SML2791
SBI-797812
≥98% (HPLC)
Synonyma:
1-[4-(8-Oxa-3-azabicyclo[3.2.1]octane-3-sulfonyl)-phenyl]-3-pyridin-4-ylmethylurea, N-[4-(8-Oxa-3-azabicyclo[3.2.1]oct-3-ylsulfonyl)phenyl]-N′-(4-pyridinylmethyl)-urea
About This Item
Doporučené produkty
Quality Level
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(NC1=CC=C(S(=O)(N(C2)C[C@H]3O[C@@H]2CC3)=O)C=C1)NCC4=CC=NC=C4
InChI
1S/C19H22N4O4S/c24-19(21-11-14-7-9-20-10-8-14)22-15-1-5-18(6-2-15)28(25,26)23-12-16-3-4-17(13-23)27-16/h1-2,5-10,16-17H,3-4,11-13H2,(H2,21,22,24)/t16-,17+
InChI key
KTSOHNHLOLGQCY-CALCHBBNSA-N
Biochem/physiol Actions
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)