SML2602
CW3388
≥98% (HPLC)
Synonyma:
1-([1,1′-Biphenyl]-4-ylmethyl)octahydro-azocine
About This Item
assay
≥98% (HPLC)
form
oil
color
colorless to yellow
storage temp.
2-8°C
SMILES string
N3(CCCCCCC3)Cc1ccc(cc1)c2ccccc2
InChI
1S/C20H25N/c1-2-7-15-21(16-8-3-1)17-18-11-13-20(14-12-18)19-9-5-4-6-10-19/h4-6,9-14H,1-3,7-8,15-17H2
InChI key
BTDKOFMWYIXWST-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)