SML2410
ABC99
≥98% (HPLC)
Synonyma:
7-(4-Chlorobenzyl)-1,3-dioxohexahydroimidazo[1,5-a]pyrazin-2(3H)-yl 2,3-dihydro-4Hbenzo[b][1,4]oxazine-4-carboxylate
About This Item
Doporučené produkty
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C(ON(C(N1C2CN(CC1)CC3=CC=C(C=C3)Cl)=O)C2=O)N4C5=CC=CC=C5OCC4
InChI key
OZPZCETZTBBQBO-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)