SML2399
ML327
≥98% (HPLC)
Synonyma:
1,2-Dihydro-2-oxo-N-[3-[[(5-phenyl-3-isoxazolyl)carbonyl]amino]propyl]-3-pyridinecarboxamide, CID 60167648
About This Item
Doporučené produkty
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[nH]1[c](c(ccc1)C(=O)NCCCNC(=O)c2n[o]c(c2)c3ccccc3)=O
InChI key
NNNDNXLMQAPQQQ-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)