SML2307
Lodoxamide
≥98% (HPLC)
Synonyma:
2,2′-[(2-Chloro-5-cyano-1,3-phenylene)diimino]bis-2-oxoacetic acid
About This Item
Doporučené produkty
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to very dark brown
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
Clc1c(cc(cc1NC(=O)C(=O)O)C#N)NC(=O)C(=O)O
InChI
1S/C11H6ClN3O6/c12-7-5(14-8(16)10(18)19)1-4(3-13)2-6(7)15-9(17)11(20)21/h1-2H,(H,14,16)(H,15,17)(H,18,19)(H,20,21)
InChI key
RVGLGHVJXCETIO-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)