SML2284
Mito A iodide
≥98% (HPLC)
Synonyma:
3-(4’-Azidobenzamido)-prop-1-yl]triphenylphosphonium iodide
About This Item
Doporučené produkty
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to light brown
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(NCCC[P+](C1=CC=CC=C1)(C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3)C4=CC=C(N=[N+]=[N-])C=C4.[I-]
InChI
1S/C28H25N4OP.HI/c29-32-31-24-19-17-23(18-20-24)28(33)30-21-10-22-34(25-11-4-1-5-12-25,26-13-6-2-7-14-26)27-15-8-3-9-16-27;/h1-9,11-20H,10,21-22H2;1H
InChI key
DMRSJCIHHULJSH-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)