SML2255
BI-2545
≥98% (HPLC)
Synonyma:
(1R,5S,6S)-3,5-bis(Trifluoromethyl)benzyl 6-((1H-benzo[d][1,2,3]triazole-5-carboxamido)methyl)-3-azabicyclo[3.1.0]hexane-3-carboxylate, [3,5-bis(Trifluoromethyl)phenyl]methyl (1R,5S,6S)-6-{[(1H-1,2,3-benzotriazol-5-yl)formamido]methyl}-3-azabicyclo[3.1.0]hexane-3-carboxylate
About This Item
Doporučené produkty
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(N1C[C@]2([H])[C@@H](CNC(C3=CC=C(NN=N4)C4=C3)=O)[C@]2([H])C1)OCC5=CC(C(F)(F)F)=CC(C(F)(F)F)=C5
InChI
1S/C23H19F6N5O3/c24-22(25,26)13-3-11(4-14(6-13)23(27,28)29)10-37-21(36)34-8-16-15(17(16)9-34)7-30-20(35)12-1-2-18-19(5-12)32-33-31-18/h1-6,15-17H,7-10H2,(H,30,35)(H,31,32,33)/t15-,16-,17+
InChI key
ZDOBSAPHUUUOHX-OSYLJGHBSA-N
Biochem/physiol Actions
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)