SML2144
TB5
≥98% (HPLC)
Synonyma:
(2E)-1-(5-bromothiophen-2-yl)-3-[4-(dimethylamino)phenyl]prop-2-en-1-one
About This Item
Doporučené produkty
Quality Level
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
yellow to orange
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CN(C)C(C=C1)=CC=C1/C=C/C(C2=CC=C(Br)S2)=O
InChI
1S/C15H14BrNOS/c1-17(2)12-6-3-11(4-7-12)5-8-13(18)14-9-10-15(16)19-14/h3-10H,1-2H3/b8-5+
InChI key
PTLDLBSWTKNYCY-VMPITWQZSA-N
Biochem/physiol Actions
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)