SML1964
NS3728
≥98% (HPLC)
Synonyma:
1-[3,5-bis(Trifluoromethyl)phenyl]-3-[4-bromo-2-(1H-tetrazol-5-yl)phenyl]urea, Endovion, N-(3,5-bis(Trifluoromethyl)phenyl)-N′-(4-bromo-2-(1H-tetrazol-5-yl)phenyl)urea, NS 3728, NS-3728
About This Item
Doporučené produkty
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
FC(F)(F)c1cc(cc(c1)C(F)(F)F)NC(=O)Nc2c(ccc(c2)Br)c3n[nH]nn3
InChI
1S/C16H9BrF6N6O/c17-9-1-2-11(13-26-28-29-27-13)12(6-9)25-14(30)24-10-4-7(15(18,19)20)3-8(5-10)16(21,22)23/h1-6H,(H2,24,25,30)(H,26,27,28,29)
InChI key
OQRAKHDEGGGWQO-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)