SML1922
K67
≥98% (HPLC)
Synonyma:
2-Acetonyl-1,4-bis[(4-ethoxybenzensulfonyl)amino]naphthalene, N,N′-(2-(2-Oxopropyl)naphthalene-1,4-diyl)bis(4-ethoxybenzenesulfonamide), N-[2-Acetonyl-4-(4-ethoxybenzenesulfonylamino)naphthalene-1-yl]-4-ethoxybenzenesulfonamide
About This Item
Doporučené produkty
Quality Level
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(CC1=C(NS(C2=CC=C(OCC)C=C2)(=O)=O)C3=C(C=CC=C3)C(NS(C4=CC=C(OCC)C=C4)(=O)=O)=C1)=O
InChI key
VUIVGOOWLHGDPZ-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)