SML1504
Tegaserod maleate
≥98% (HPLC)
Synonyma:
2-[(5-Methoxy-1H-indol-3-yl)methylene]-N-pentyl-hydrazinecarboximidamide maleate
About This Item
Doporučené produkty
Quality Level
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
N=C(NCCCCC)N/N=C/C1=CNC2=C1C=C(OC)C=C2.OC(/C=C\C(O)=O)=O
InChI
1S/C16H23N5O.C4H4O4/c1-3-4-5-8-18-16(17)21-20-11-12-10-19-15-7-6-13(22-2)9-14(12)15;5-3(6)1-2-4(7)8/h6-7,9-11,19H,3-5,8H2,1-2H3,(H3,17,18,21);1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b20-11+;2-1-
InChI key
CPDDZSSEAVLMRY-FEQFWAPWSA-N
Gene Information
human ... HTR4(3360)
Application
Biochem/physiol Actions
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)