SML1151
Thiophene-4
≥98% (HPLC)
Synonyma:
5-(Aminocarbonyl)-4-methyl-2-[(pentafluorobenzoyl)amino]-3-thiophenecarboxylic acid ethyl ester, TP4
About This Item
Doporučené produkty
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
NC(C1=C(C)C(C(OCC)=O)=C(NC(C2=C(F)C(F)=C(F)C(F)=C2F)=O)S1)=O
InChI
1S/C16H11F5N2O4S/c1-3-27-16(26)5-4(2)12(13(22)24)28-15(5)23-14(25)6-7(17)9(19)11(21)10(20)8(6)18/h3H2,1-2H3,(H2,22,24)(H,23,25)
InChI key
ANCBHJKEYPZCTE-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)