SML0868
Purmorphamine
≥98% (HPLC), powder, Hedgehog signaling activator
Synonyma:
2-(1-Naphthoxy)-6-(4-morpholinoanilino)-9-cyclohexylpurine; 9-Cyclohexyl-N-[4-(4-morpholinyl)phenyl]-2-(1-naphthalenyloxy)-
About This Item
Doporučené produkty
Název produktu
Purmorphamine, ≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
−20°C
SMILES string
N7(CCOCC7)c1ccc(cc1)Nc2nc(nc5[n](cnc52)C6CCCCC6)Oc3c4c(ccc3)cccc4
InChI
1S/C31H32N6O2/c1-2-9-25(10-3-1)37-21-32-28-29(33-23-13-15-24(16-14-23)36-17-19-38-20-18-36)34-31(35-30(28)37)39-27-12-6-8-22-7-4-5-11-26(22)27/h4-8,11-16,21,25H,1-3,9-10,17-20H2,(H,33,34,35)
InChI key
FYBHCRQFSFYWPY-UHFFFAOYSA-N
Application
Biochem/physiol Actions
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Muta. 2
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)