SML0630
JW55
≥98% (HPLC)
Synonyma:
N-[4-[[[[Tetrahydro-4-(4-methoxyphenyl)-2H-pyran-4-yl]methyl]amino]carbonyl]phenyl]-2-furancarboxamide
About This Item
Doporučené produkty
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 15 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
N(CC4(CCOCC4)c3ccc(cc3)OC)C(=O)c1ccc(cc1)NC(=O)c2[o]ccc2
InChI
1S/C25H26N2O5/c1-30-21-10-6-19(7-11-21)25(12-15-31-16-13-25)17-26-23(28)18-4-8-20(9-5-18)27-24(29)22-3-2-14-32-22/h2-11,14H,12-13,15-17H2,1H3,(H,26,28)(H,27,29)
InChI key
ZJZWZIXSGNFWQQ-UHFFFAOYSA-N
Application
Biochem/physiol Actions
Other Notes
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)