SML0621
WZB-117
≥98% (HPLC)
Synonyma:
3-Fluoro-1,2-phenylene bis(3-hydroxybenzoate), 3-Hydroxy-benzoic acid 1,1′-(3-fluoro-1,2-phenylene) ester
About This Item
Doporučené produkty
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(C1=CC=CC(O)=C1)OC2=C(F)C=CC=C2OC(C3=CC(O)=CC=C3)=O
InChI
1S/C20H13FO6/c21-16-8-3-9-17(26-19(24)12-4-1-6-14(22)10-12)18(16)27-20(25)13-5-2-7-15(23)11-13/h1-11,22-23H
InChI key
FRSWCCBXIHFKKY-UHFFFAOYSA-N
Související kategorie
Application
Biochem/physiol Actions
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)