SML0332
Edelfosine
≥95% (HPLC)
Synonyma:
1-Octadecyl-2-methylglycero-3-phosphorylcholine, 4-Hydroxy-7-methoxy-N,N,N-trimethyl-3,5,9-Trioxa-4-phosphaheptacosan-1-aminium 4-oxide, ALP, ET 18-OCH3, ET-18-OMe, NSC 324368, NSC 343649, Racemic 1-O-octadecyl-2-O-methylglycero-3-phosphocholine, Ro 14-5243
About This Item
Doporučené produkty
Quality Level
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
H2O: 15 mg/mL (clear solution)
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCCCOCC(COP([O-])(=O)OCC[N+](C)(C)C)OC
InChI
1S/C27H58NO6P/c1-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-23-32-25-27(31-5)26-34-35(29,30)33-24-22-28(2,3)4/h27H,6-26H2,1-5H3
InChI key
MHFRGQHAERHWKZ-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Zákazníci si také prohlíželi
Sortimentní položky
Discover Bioactive Small Molecules for Kinase Phosphatase Biology