Hlavní dokumenty
SMB00569
Sigma-Aldrich
2′,4′-Dihydroxy-4-prenyloxychalcone
≥85% (LC/MS-UV)
Synonyma:
LMPK12120217
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C20H20O4
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
324.37
MDL number:
UNSPSC Code:
12352205
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
assay
≥85% (LC/MS-UV)
form
solid
solubility
DMSO: 1 mg/mL
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C(C1=C(C=C(C=C1)O)O)/C=C/C2=CC=C(OCC=C(C)C)C=C2
InChI
1S/C20H20O4/c1-14(2)11-12-24-17-7-3-15(4-8-17)5-10-19(22)18-9-6-16(21)13-20(18)23/h3-11,13,21,23H,12H2,1-2H3/b10-5+
InChI key
VVSZRCIUFBADJQ-BJMVGYQFSA-N
General description
Natural product derived from plant source.
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)