Hlavní dokumenty
SMB00548
Sigma-Aldrich
3-(1,1-Dimethylallyl)-8-hydroxy-7-methoxycoumarin
≥95% (LC/MS-UV)
Synonyma:
7-hydroxy-8-methoxy-3-(2-methylbut-3-en-2-yl)chromen-2-one
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C15H16O4
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
260.29
MDL number:
UNSPSC Code:
12352205
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
assay
≥95% (LC/MS-UV)
form
solid
solubility
DMSO: 1 mg/mL
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C1C(C(C)(C)C=C)=CC(C=CC(OC)=C2O)=C2O1
InChI
1S/C15H16O4/c1-5-15(2,3)10-8-9-6-7-11(18-4)12(16)13(9)19-14(10)17/h5-8,16H,1H2,2-4H3
InChI key
KNZZAAGBIUZSNV-UHFFFAOYSA-N
General description
Natural product derived from plant source.
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)