Hlavní dokumenty
SMB00537
Sigma-Aldrich
Farnesiferol A
≥85% (NMR)
Synonyma:
7-[[(1S,4aS,6R,8aR)-6-hydroxy-5,5,8a-trimethyl-2-methylidene-3,4,4a,6,7,8-hexahydro-1H-naphthalen-1-yl]methoxy]chromen-2-one
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C24H30O4
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
382.49
UNSPSC Code:
12352205
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
assay
≥85% (NMR)
form
solid
solubility
DMSO: 1 mg/mL
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
storage temp.
−20°C
SMILES string
O[C@H]1C(C)(C)[C@]2([H])[C@@]([C@@H](COC3=CC=C(C=CC(O4)=O)C4=C3)C(CC2)=C)(C)CC1
InChI
1S/C24H30O4/c1-15-5-9-20-23(2,3)21(25)11-12-24(20,4)18(15)14-27-17-8-6-16-7-10-22(26)28-19(16)13-17/h6-8,10,13,18,20-21,25H,1,5,9,11-12,14H2,2-4H3/t18-,20+,21+,24-/m0/s1
InChI key
FCWYNTDTQPCVPG-WTMJVXIESA-N
General description
Natural product derived from plant source.
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)