SMB00532
Amorfrutin B
≥85% (NMR)
Synonyma:
3-(3,7-dimethyloctyl)-2-hydroxy-4-methoxy-6-(2-phenylethyl)benzoic acid
About This Item
Doporučené produkty
assay
≥85% (NMR)
form
solid
solubility
DMSO: 1 mg/mL
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(C)=CCC/C(C)=C/CC1=C(OC)C=C(CCC2=CC=CC=C2)C(C(O)=O)=C1O
InChI
1S/C26H32O4/c1-18(2)9-8-10-19(3)13-16-22-23(30-4)17-21(24(25(22)27)26(28)29)15-14-20-11-6-5-7-12-20/h5-7,9,11-13,17,27H,8,10,14-16H2,1-4H3,(H,28,29)/b19-13+
InChI key
DKNIJLWIVUCTHW-CPNJWEJPSA-N
General description
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)