Hlavní dokumenty
SMB00528
Sigma-Aldrich
6,8-Dihydroxy-3-methylisocoumarin
≥95% (LC/MS-UV)
Synonyma:
3,4-Dehydro-6-hydroxymellein
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C10H8O4
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
192.17
MDL number:
UNSPSC Code:
12352205
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
assay
≥95% (LC/MS-UV)
form
solid
solubility
DMSO: 1 mg/mL
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC1=CC(O)=C2C(C=C(C)OC2=O)=C1
InChI
1S/C10H8O4/c1-5-2-6-3-7(11)4-8(12)9(6)10(13)14-5/h2-4,11-12H,1H3
InChI key
OHHKDUWFPNAEHQ-UHFFFAOYSA-N
General description
Typcially isolated from endophytic fungus
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)