Hlavní dokumenty
SMB00215
Sigma-Aldrich
Pseudoprotopine
≥95% (LC/MS-ELSD)
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C20H19NO5
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
353.37
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.25
assay
≥95% (LC/MS-ELSD)
form
solid
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
storage temp.
−20°C
SMILES string
N1(CCc2c(cc5c(c2)OCO5)C(=O)Cc3c(cc4c(c3)OCO4)C1)C
InChI
1S/C20H19NO5/c1-21-3-2-12-5-17-20(26-11-23-17)8-15(12)16(22)4-13-6-18-19(25-10-24-18)7-14(13)9-21/h5-8H,2-4,9-11H2,1H3
InChI key
ZAALQOFZFANFTF-UHFFFAOYSA-N
General description
Natural product derived from plant source.
pictograms
Environment
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)