SMB00206
Paulownin
≥95% (LC/MS-ELSD)
About This Item
Doporučené produkty
assay
≥95% (LC/MS-ELSD)
form
solid
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
storage temp.
−20°C
SMILES string
O[C@]12CO[C@@H]([C@H]1CO[C@@H]2c3ccc4OCOc4c3)c5ccc6OCOc6c5
InChI
1S/C20H18O7/c21-20-8-23-18(11-1-3-14-16(5-11)26-9-24-14)13(20)7-22-19(20)12-2-4-15-17(6-12)27-10-25-15/h1-6,13,18-19,21H,7-10H2/t13-,18-,19-,20-/m1/s1
InChI key
CAQZFLPWHBKTTR-WNISUXOKSA-N
Související kategorie
General description
signalword
Warning
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)