Hlavní dokumenty
SMB00160
Sigma-Aldrich
3-(4-Hydroxyphenyl)-3-oxopropyl β-D-glucopyranoside
≥95% (LC/MS-ELSD)
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C15H20O8
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
328.31
MDL number:
UNSPSC Code:
12352205
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
assay
≥95% (LC/MS-ELSD)
form
solid
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC[C@H]1O[C@@H](OCCC(=O)c2ccc(O)cc2)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C15H20O8/c16-7-11-12(19)13(20)14(21)15(23-11)22-6-5-10(18)8-1-3-9(17)4-2-8/h1-4,11-17,19-21H,5-7H2/t11-,12-,13+,14-,15-/m1/s1
InChI key
NPAQHLFPEOMKAL-UXXRCYHCSA-N
General description
Natural product derived from plant source.
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)