SMB00074
Viniferin
≥95% (LC/MS-ELSD)
Synonyma:
(+)-ε-Viniferin
About This Item
Doporučené produkty
assay
≥95% (LC/MS-ELSD)
form
solid
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
storage temp.
−20°C
SMILES string
O1[C@@H]([C@H](c4c1cc(cc4\C=C\c5ccc(cc5)O)O)c3c(cc(cc3)O)O)c2ccc(cc2)O
InChI
1S/C28H22O6/c29-19-7-2-16(3-8-19)1-4-18-13-22(32)15-25-26(18)27(23-12-11-21(31)14-24(23)33)28(34-25)17-5-9-20(30)10-6-17/h1-15,27-33H/b4-1+/t27-,28+/m0/s1
InChI key
KQXXUMAWOUVEHD-BQYFGGCBSA-N
Související kategorie
General description
Application
Biochem/physiol Actions
signalword
Warning
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)