SHC002H
MISSION® pLKO.1-puro Non-Mammalian shRNA Control Transduction Particles, High Titer
Targets no known mammalian genes
Synonyma:
MISSION®, MISSION® Control Transduction Particles
About This Item
Doporučené produkty
Quality Level
100
200
product line
MISSION®
concentration
≥1x109 VP/ml (via p24 assay)
technique(s)
capture ELISA: 109 TU/mL using p24
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
Související kategorie
General description
To see more application data, protocols, vector maps visit sigma.com/shrna.
Application
Components
Legal Information
Ještě jste nenalezli správný produkt?
Vyzkoušejte náš produkt Nástroj pro výběr produktů.
recommended
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)