Hlavní dokumenty
SCP0099
Sigma-Aldrich
Caspase Substrate
≥95% (HPLC), lyophilized
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C31H39N6O10
Molekulová hmotnost:
655.68
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.32
Název produktu
Caspase Substrate,
assay
≥95% (HPLC)
form
lyophilized
composition
Peptide Content, ≥80%
storage condition
protect from light
storage temp.
−20°C
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)