SAB5701816
Anti-Phospho-MYL9-T18/S19 antibody produced in rabbit
About This Item
Doporučené produkty
biological source
rabbit
Quality Level
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
form
liquid
species reactivity
rat, human, mouse
concentration
1.65 mg/mL
technique(s)
western blot: 1:500-1:2000
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
phosphorylation (pThr18/pSer19)
Gene Information
human ... MYL9(10398)
General description
Immunogen
Physical form
Ještě jste nenalezli správný produkt?
Vyzkoušejte náš produkt Nástroj pro výběr produktů.
recommended
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)